Learn More
3-Pirrolidin-1-ilbenzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 5 g |
Nombre IUPAC | 3-pirrolidin-1-ilbenzaldehído |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.23 |
Porcentaje de pureza | 95% |