Learn More
(3-Pirimidin-2-ilfenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10444895
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
892502-12-4
C11H10N2O
186.21
MFCD09064977
WMNXGJMCXOLBBV-UHFFFAOYSA-N
3-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
24229565
OCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
892502-12-4
C11H10N2O
186.21
MFCD09064977
WMNXGJMCXOLBBV-UHFFFAOYSA-N
3-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
24229565
OCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Nombre del producto químico o material (3-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (3-pirimidin-2-ilfenil)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%