Learn More
(3-Pirimidin-2-ilfenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (3-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | (3-pirimidin-2-ilfenil)metanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |