Learn More
3-Pirimidin-2-ilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Nombre IUPAC | 3-pirimidin-2-ilbenzaldehído |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |