Learn More
3-pirimidin-2-ilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541168
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
69491-56-1
C10H9N3
171.203
MFCD09702385
GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
12456169
3-pirimidin-2-ilanilina
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
69491-56-1
C10H9N3
171.203
MFCD09702385
GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
12456169
3-pirimidin-2-ilanilina
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
Nombre del producto químico o material 3-Pyrimidin-2-ylaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%