Learn More
Isotiocianato de 3-piridilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700310
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
17452-27-6
C6H4N2S
136.172
MFCD00052351
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
3-pyridyl isothiocyanate, pyridine, 3-isothiocyanato, 3-isothiocyanato-pyridine, pyridine-3-isothiocyanate, pyridine,3-isothiocyanato, 3-pyridylisothiocyanate, 3-pyridyl isotiocyanate, acmc-20an1z, 3-pyridyl-isothiocyanate, pyridin-3-isothiocyanate
2737242
3-isotiocianatopiridina
C1=CC(=CN=C1)N=C=S
17452-27-6
C6H4N2S
136.172
MFCD00052351
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
3-pyridyl isothiocyanate, pyridine, 3-isothiocyanato, 3-isothiocyanato-pyridine, pyridine-3-isothiocyanate, pyridine,3-isothiocyanato, 3-pyridylisothiocyanate, 3-pyridyl isotiocyanate, acmc-20an1z, 3-pyridyl-isothiocyanate, pyridin-3-isothiocyanate
2737242
3-isotiocianatopiridina
C1=CC(=CN=C1)N=C=S
Nombre del producto químico o material 3-Pyridyl isothiocyanate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.22g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.18
Porcentaje de pureza 95%