Learn More
Ácido 3-piridinapropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758734
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3724-19-4
C8H9NO2
151.16
MFCD00274197
WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
3-3-pyridyl propionic acid, 3-pyridinepropionic acid, 3-pyridinepropanoic acid, 3-pyridin-3-yl propanoic acid, 3-3-pyridyl propionicacid, pyridine-3-propionic acid, 3-3-pyridyl propanoic acid, 3-pyridin-3-yl propionic acid, pubchem8701, maybridge4_001332
259624
ácido 3-piridin-3-ilpropanoico
C1=CC(=CN=C1)CCC(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3724-19-4
C8H9NO2
151.16
MFCD00274197
WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
3-3-pyridyl propionic acid, 3-pyridinepropionic acid, 3-pyridinepropanoic acid, 3-pyridin-3-yl propanoic acid, 3-3-pyridyl propionicacid, pyridine-3-propionic acid, 3-3-pyridyl propanoic acid, 3-pyridin-3-yl propionic acid, pubchem8701, maybridge4_001332
259624
ácido 3-piridin-3-ilpropanoico
C1=CC(=CN=C1)CCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Pyridinepropionic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153°C to 156°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Pyridinepropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.