Learn More
3-Piridin-3-ilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510603
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
57976-57-5
C11H10N2
170.215
YTJQJGKMRLQBJP-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-3-yl benzenamine, 3-pyridin-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl pyridine, 3-3-pyridyl aniline, benzenamine, 3-3-pyridinyl, 3-3-pyridinyl aniline, 3-pyridin-3-yl anilin, 3-3-pyridyl phenylamine, 3-pyridine-3-yl aniline, 3-pyridin-3-yl-phenylamine
459521
3-piridin-3-ilanilina
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CC=C2
57976-57-5
C11H10N2
170.215
YTJQJGKMRLQBJP-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-3-yl benzenamine, 3-pyridin-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl pyridine, 3-3-pyridyl aniline, benzenamine, 3-3-pyridinyl, 3-3-pyridinyl aniline, 3-pyridin-3-yl anilin, 3-3-pyridyl phenylamine, 3-pyridine-3-yl aniline, 3-pyridin-3-yl-phenylamine
459521
3-piridin-3-ilanilina
C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CC=C2
Nombre del producto químico o material 3-Pyridin-3-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%