Learn More
3-(Piridin-2-iloxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10225253
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
86556-09-4
C11H10N2O
186.21
MFCD06825506
CLQMOPKXIBQKKG-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-2-yloxy aniline, 3-pyridin-2-yloxy-phenylamine, 3-2-pyridyloxy aniline, 3-2-pyridyloxy phenylamine, 3-pyridin-2-yl oxy aniline, benzenamine,3-2-pyridinyloxy, benzenamine, 3-2-pyridinyloxy
13150573
3-piridin-2-iloxianilina
NC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
86556-09-4
C11H10N2O
186.21
MFCD06825506
CLQMOPKXIBQKKG-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-2-yloxy aniline, 3-pyridin-2-yloxy-phenylamine, 3-2-pyridyloxy aniline, 3-2-pyridyloxy phenylamine, 3-pyridin-2-yl oxy aniline, benzenamine,3-2-pyridinyloxy, benzenamine, 3-2-pyridinyloxy
13150573
3-piridin-2-iloxianilina
NC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Nombre del producto químico o material 3-(Pyridin-2-yloxy)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%