Learn More
Ácido 3-(Pirid-2-iloxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10788075
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
51362-30-2
C12H9NO3
215.208
MFCD09025853
LYSIEAIIZBZRCE-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 3-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 3-2-pyridyloxy benzoic acid, 3-2 pyridyloxy-benzoic acid, 3-pyridin-2-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 3-2-pyridinyloxy
21901423
ácido 3-piridin-2-iloxibenzoico
C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
51362-30-2
C12H9NO3
215.208
MFCD09025853
LYSIEAIIZBZRCE-UHFFFAOYSA-N
3-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 3-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 3-2-pyridyloxy benzoic acid, 3-2 pyridyloxy-benzoic acid, 3-pyridin-2-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 3-2-pyridinyloxy
21901423
ácido 3-piridin-2-iloxibenzoico
C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 95%