Learn More
3-Pirid-2-ilbenzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3176021
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
85553-53-3
C12H9NO
183.21
MFCD02684103
SAPNGHSAYQXRPG-UHFFFAOYSA-N
3-2-pyridyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl benzaldehyde, 3-2-pyridinyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 3-pyrid-2-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-2-pyridinyl, 2-3-formylphenyl pyridine, acmc-209q6q, benzaldehyde,3-2-pyridinyl, 5-2-pyridyl benzaldehyde
3710039
3-piridin-2-ilbenzaldehído
C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
85553-53-3
C12H9NO
183.21
MFCD02684103
SAPNGHSAYQXRPG-UHFFFAOYSA-N
3-2-pyridyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl benzaldehyde, 3-2-pyridinyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 3-pyrid-2-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-2-pyridinyl, 2-3-formylphenyl pyridine, acmc-209q6q, benzaldehyde,3-2-pyridinyl, 5-2-pyridyl benzaldehyde
3710039
3-piridin-2-ilbenzaldehído
C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 3-Pyrid-2-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%