Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Abrazadera ara baño de agua de 3 dientes
Provide support for your specific laboratory equipment with this Large, Three-Prong, Water Bath Clamp.
Marca:  Cole-Parmer™ Essentials 08043-10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11769889
  • 60.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • These C-shaped clamps with thumbscrew attach securely to your bath wall.
  • 1.81 in. Max Grip, 0.43 in. Max Tank Wall.
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Zinc niquelado
1.8 in.
4.6 in.
Large
1.81 in.
3-Prong
Abrazadera para baño de agua
Baño de agua
46 mm
117,07 mm
45,72 mm
C-shaped