Learn More
Ácido 3-piperidinopiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031004
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
898289-01-5
C11H14N2O2
206.245
MFCD09025831
QIWMAMIMWHCYGZ-UHFFFAOYSA-N
3-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl picolinic acid, 3-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-1-piperidinyl
18525731
ácido 3-piperidin-1-ilpiridina-2-carboxílico
C1CCN(CC1)C2=C(N=CC=C2)C(=O)O
898289-01-5
C11H14N2O2
206.245
MFCD09025831
QIWMAMIMWHCYGZ-UHFFFAOYSA-N
3-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl picolinic acid, 3-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-1-piperidinyl
18525731
ácido 3-piperidin-1-ilpiridina-2-carboxílico
C1CCN(CC1)C2=C(N=CC=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%