Learn More
(3-Piperidinofenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3109882
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
852180-58-6
C12H17NO
191.274
MFCD07772816
HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
3-piperidinophenyl methanol, 3-piperidin-1-yl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylphenyl methanol, 3-piperidylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-piperidinyl
7162330
(3-piperidin-1-ilfenil)metanol
C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CO
852180-58-6
C12H17NO
191.274
MFCD07772816
HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
3-piperidinophenyl methanol, 3-piperidin-1-yl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylphenyl methanol, 3-piperidylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-piperidinyl
7162330
(3-piperidin-1-ilfenil)metanol
C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CO
Nombre del producto químico o material (3-Piperidinophenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%