missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Piperazin-1-il)-1,2-bencisoxazol, 95 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-4380108
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
87691-89-2
C11H13N3O
203.24
ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
13232475
3-piperazin-1-il-1,2-benzoxazol
C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
87691-89-2
C11H13N3O
203.24
ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
13232475
3-piperazin-1-il-1,2-benzoxazol
C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Nombre del producto químico o material 3-(Piperazin-1-yl)-1, 2-benzisoxazole
Punto de fusión 69.0°C to 72.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'