missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ N-óxido de 3-picolina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Picoline N-oxide |
Punto de fusión | 36°C to 40°C |
Densidad | 1.13 |
Punto de ebullición | 150°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 155°C (311°F) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 106327 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.13 |
Porcentaje de pureza | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'