Learn More
3-Fenilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027288
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1008-88-4
C11H9N
155.2
MFCD00006380
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 3-phenyl, 3-phenyl-pyridine, m-phenylpyridine, unii-edz6kb7jvc, 5-phenylpyridine, 3-phenyipyridine, edz6kb7jvc, 3-azabiphenyl, 3-pyridylbenzene, 3-phenyl pyridine
13886
3-fenilpiridina
C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1008-88-4
C11H9N
155.2
MFCD00006380
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 3-phenyl, 3-phenyl-pyridine, m-phenylpyridine, unii-edz6kb7jvc, 5-phenylpyridine, 3-phenyipyridine, edz6kb7jvc, 3-azabiphenyl, 3-pyridylbenzene, 3-phenyl pyridine
13886
3-fenilpiridina
C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2
3-Phenylpyridine is a useful synthetic intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fenilpiridina es un útil intermediario sintético. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpyridine
Densidad 1.085
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.616
Cantidad 5 g
Beilstein 110400
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 97%