Learn More
3-Isocianato de fenilpropilo, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077672
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
68664-23-3
C10H11NO
161.21
WPABAKMRZCBXTO-UHFFFAOYSA-N
3-phenylpropyl isocyanate, 3-phenylpropylisocyanate, 3-isocyanatopropyl benzene, phenylpropylisocyanate, acmc-20amyq, 3-isocyanatopropyl-benzene, 1-3-isocyanatopropyl benzene, 3-isocyanato-propyl-benzene, benzene, 3-isocyanatopropyl
3427666
3-isocianatopropilbenceno
C1=CC=C(C=C1)CCCN=C=O
68664-23-3
C10H11NO
161.21
WPABAKMRZCBXTO-UHFFFAOYSA-N
3-phenylpropyl isocyanate, 3-phenylpropylisocyanate, 3-isocyanatopropyl benzene, phenylpropylisocyanate, acmc-20amyq, 3-isocyanatopropyl-benzene, 1-3-isocyanatopropyl benzene, 3-isocyanato-propyl-benzene, benzene, 3-isocyanatopropyl
3427666
3-isocianatopropilbenceno
C1=CC=C(C=C1)CCCN=C=O
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropyl isocyanate
Punto de ebullición 115.0°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Phenylpropyl isocyanate, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.