Learn More
Ácido 3-fenilindol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15496057
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
6915-67-9
C15H11NO2
237.258
MFCD00974212
FEYRMXBCLPKSIJ-UHFFFAOYSA-N
3-phenylindole-2-carboxylic acid, phenylindolcarbonsaure, phenylindolecarboxylicacid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 3-phenyl
2763657
ácido 3-fenil-1H-indol-2-carboxílico
C1=CC=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=CC=C32)C(=O)O
6915-67-9
C15H11NO2
237.258
MFCD00974212
FEYRMXBCLPKSIJ-UHFFFAOYSA-N
3-phenylindole-2-carboxylic acid, phenylindolcarbonsaure, phenylindolecarboxylicacid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 3-phenyl
2763657
ácido 3-fenil-1H-indol-2-carboxílico
C1=CC=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=CC=C32)C(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Sirve de reactivo para la preparación de agentes anticancerosos, derivados de los aminoácidos, péptidos y acilureas primarias.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Phenylindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión 195°C to 197°C
Color De blanco a crema
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido