Learn More
Ácido 3-fenilcinolina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700285
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10604-21-4
C15H10N2O2
250.257
MFCD00219795
UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
5709072
ácido 3-fenilcinolina-4-carboxílico
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
10604-21-4
C15H10N2O2
250.257
MFCD00219795
UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
5709072
ácido 3-fenilcinolina-4-carboxílico
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.26
Porcentaje de pureza 97%