Learn More
3-Fenil-5-piperazino-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700282
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
306935-14-8
C12H14N4S
246.332
MFCD00115115
UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
2777760
3-fenil-5-piperazin-1-il-1,2,4-tiadiazol
C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
306935-14-8
C12H14N4S
246.332
MFCD00115115
UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
2777760
3-fenil-5-piperazin-1-il-1,2,4-tiadiazol
C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.34
Porcentaje de pureza 97%