Learn More
Alfa Aesar™ 3-Phenyl-2-thiohydantoin, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63692.03
Detalles adicionales : CAS : 2010-15-3 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450519
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
2010-15-3
192.236
ZZRIQDWDJVLELF-UHFFFAOYSA-N
700731
C1C(=O)N(C(=S)N1)C2=CC=CC=C2
C9H8N2OS
MFCD00027413
pth-glycine, 3-phenyl-2-thiohydantoin, phenylthiohydantoin, 3-phenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, phenylthiohydantoin glycine, 3-phenyl-2-thioguidanthion, hydantoin, 3-phenyl-2-thio, glycine, 3-phenyl-2-thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 3-phenyl-2-thioxo, 2-mercapto-3-phenyl-3,5-dihydro-4h-imidazol-4-one
3-phenyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Especificación
3-Phenyl-2-thiohydantoin
1g
C9H8N2OS
UN2811
ZZRIQDWDJVLELF-UHFFFAOYSA-N
3-phenyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
700731
Solid
Yellow
2010-15-3
MFCD00027413
pth-glycine, 3-phenyl-2-thiohydantoin, phenylthiohydantoin, 3-phenyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, phenylthiohydantoin glycine, 3-phenyl-2-thioguidanthion, hydantoin, 3-phenyl-2-thio, glycine, 3-phenyl-2-thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 3-phenyl-2-thioxo, 2-mercapto-3-phenyl-3,5-dihydro-4h-imidazol-4-one
C1C(=O)N(C(=S)N1)C2=CC=CC=C2
192.236
192.24
95%