Learn More
Alfa Aesar™ 3-Phenyl-2-piperazinone, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63099.06
Detalles adicionales : CAS : 5368-28-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489598
  • 779.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
5368-28-5
176.219
3-phenyl-2-piperazinone, 3-phenyl-piperazin-2-one, 2-oxo-3-phenylpiperazine, 3-phenyl-2-piperazinene, 3-phenyl-2-oxopiperazine, 3-phenylpiperazine-2-one, 2-piperazinone,3-phenyl, 2-oxo-3-phenyl-piperazine, 3-phenyl-piperazine-2-one, 2-phenyl-3-keto piperazine
3-phenylpiperazin-2-one
C10H12N2O
WKFFHKBGGZHQAX-UHFFFAOYSA-N
250681
C1CNC(=O)C(N1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
3-Phenyl-2-piperazinone
5368-28-5
3-phenyl-2-piperazinone, 3-phenyl-piperazin-2-one, 2-oxo-3-phenylpiperazine, 3-phenyl-2-piperazinene, 3-phenyl-2-oxopiperazine, 3-phenylpiperazine-2-one, 2-piperazinone,3-phenyl, 2-oxo-3-phenyl-piperazine, 3-phenyl-piperazine-2-one, 2-phenyl-3-keto piperazine
C1CNC(=O)C(N1)C2=CC=CC=C2
176.219
176.22
97%
5g
C10H12N2O
WKFFHKBGGZHQAX-UHFFFAOYSA-N
3-phenylpiperazin-2-one
250681
Solid
Videos
SDS Documentos