Learn More
3-Phenyl-1-propyne, 97%, stabilized, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 376800250
Detalles adicionales : CAS : 10147-11-2 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10413065
  • 362.30€ / 25 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
10147-11-2
116.16
NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
575753
C#CCC1=CC=CC=C1
C9H8
MFCD00134431
3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
prop-2-ynylbenzene
Especificaciones
3-Phenyl-1-propyne
52°C
Glass bottle
0.934
75.0°C (20.0 mmHg)
25g
10147-11-2
100.0
C9H8
3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
C#CCC1=CC=CC=C1
116.16
116.16
97%
0.9340g/mL
Authentic
1.5260 to 1.5290
250ppm BHT
Colorless to Yellow
Stabilized
96.0
97%
MFCD00134431
NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
prop-2-ynylbenzene
575753
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Phenyl-1-propyne, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos