Learn More
(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamine, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC76913DA
Detalles adicionales : CAS : 90564-77-5 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10789205
  • 107.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
90564-77-5
175.191
QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
4894507
C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
C9H9N3O
MFCD06166274
3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine
Especificaciones
(3-Phenyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)methylamine
1g
96.5
97%
MFCD06166274
QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine
4894507
97%
Amber Glass Bottle
90564-77-5
100.0
C9H9N3O
3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
175.191
175.19
Videos
SDS Documentos