missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamine, 97%, Maybridge

107.80€ - 278.50€

Identificadores de productos químicos

CAS 90564-77-5
Fórmula molecular C9H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 175.191
Número MDL MFCD06166274
InChI Key QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 4894507
IUPAC Name (3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10789205 SDS Ver documentos Maybridge
CC76913DA
1g Amber Glass Bottle 107.80€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
 
10133224 SDS Ver documentos Maybridge
CC76913DE
5g Amber Glass Bottle 278.50€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

90564-77-5
175.191
QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
4894507
C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
C9H9N3O
MFCD06166274
3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine

Especificaciones

1g
Amber Glass Bottle
96.5
97%
MFCD06166274
QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamine
4894507
97%
(3-Phenyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)methylamine
90564-77-5
100.0
C9H9N3O
3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
175.191
175.19