Learn More
Alcohol 3-fenoxifenílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-180623
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
13826-35-2
C13H12O2
200.24
MFCD00004636
KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
26295
CHEBI:62527
(3-fenoxifenil)metanol
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
13826-35-2
C13H12O2
200.24
MFCD00004636
KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
26295
CHEBI:62527
(3-fenoxifenil)metanol
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro o blanco
Densidad 1.1456g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 140.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 309°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5920 to 1.5940
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.1456
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.