Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC46803DE
Detalles adicionales : CAS : 31794-45-3 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10792197
  • 361.10€ / 5 g
Fecha estimada de envío
23-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
31794-45-3
247.649
CGTCULUUVYBAPX-UHFFFAOYSA-N
5200229
C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
C8H6ClNO4S
MFCD05664887
3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-sulphonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, 6-chlorosulphonyl-3-oxo-1,4-benzoxazine, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl ch
3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
Especificaciones
3-Oxo-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
31794-45-3
100.0
C8H6ClNO4S
3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-sulphonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, 6-chlorosulphonyl-3-oxo-1,4-benzoxazine, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl ch
C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
247.649
247.66
5g
96.5
97%
MFCD05664887
CGTCULUUVYBAPX-UHFFFAOYSA-N
3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
5200229
97%
Videos
SDS Documentos