Learn More
Anhídrido 3-nitroftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
4-Nitrophthalic Anhydride is an intermediate for the synthesis of the benzimidazole PARP inhibitor I, ABT-472. It reacts with aminoquinazolinones to yield phthalimidoquinazolinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 4-nitroftálico es un intermediario para la síntesis del inhibidor de PARP I de bencimidazol, ABT-472. Reacciona con aminoquinazolinonas para producir ftalimidoquinazolinonas.
Solubilidad
Puede descomponerse en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
El anhídrido 4-nitroftálico es un intermediario para la síntesis del inhibidor de PARP I de bencimidazol, ABT-472. Reacciona con aminoquinazolinonas para producir ftalimidoquinazolinonas.
Solubilidad
Puede descomponerse en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Nitrophthalic anhydride |
Punto de fusión | 161°C to 166°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 179963 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | May decompose in water. |
Nombre IUPAC | 4-nitro-1,3-dihidro-2-benzofuran-1,3-diona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |