Learn More
Pentafluoruro de 3-nitrofenilazufre, 95 %
Catalog Number 15449069
Click to view available options
Cantidad:
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Tiene una amplia variedad de aplicaciones como agente fluorante. Es una alternativa práctica a los agentes fluorantes actuales para su uso en la síntesis de productos químicos especializados e intermedios, tales como productos farmacéuticos y agroquímicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenylsulfur pentafluoride
CAS 2613-26-5
Densidad 1.662
Punto de ebullición 106°C (2 mmHg)
Fórmula molecular C6H4F5NO2S
Índice de refracción 1.476
Número MDL MFCD00221621
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2699206
Sinónimo 3-nitrophenylsulfur pentafluoride, 3-nitrophenylsulphur pentafluoride, 1-nitro-3-pentafluorosulfanyl benzene, 1-nitro-3-pentafluoro-??-sulfanyl benzene, acmc-209goj, pentafluoro-3-nitrophenyl, 3-pentafluorothio nitrobenzene, 3-nitropentafluorosulfanylbenzene, 3-pentafluorosulphanylnitrobenzene, 3-pentafluorosulfur-nitrobenzene
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Clave InChI FSTNQYCPXJMFMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC pentafluoro-(3-nitrofenil)-$l{6}-sulfano
Peso molecular (g/mol) 249.155
PubChem CID 2775738
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.16
Porcentaje de pureza 95%