Learn More
Ácido 3-nitrofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-174251
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
13331-27-6
C6H6BNO4
166.93
MFCD00007193
ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
1677
ácido (3-nitroferil)borónico
OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
13331-27-6
C6H6BNO4
166.93
MFCD00007193
ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
1677
ácido (3-nitroferil)borónico
OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenylboronic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 289.0°C to 291.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NO2C6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.