missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Nitrofenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-174234
32.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3320-87-4
C7H4N2O3
164.12
MFCD00007220
GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
76835
1-isocianato-3-nitrobenceno
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3320-87-4
C7H4N2O3
164.12
MFCD00007220
GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
76835
1-isocianato-3-nitrobenceno
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenyl isocyanate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50°C to 52°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 130°C to 131°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCOC6H4NO2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'