Learn More
Ácido 3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737069
13.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
121-92-6
C7H5NO4
167.12
MFCD00007251
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
8497
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
121-92-6
C7H5NO4
167.12
MFCD00007251
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
8497
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139.0°C to 143.0°C
Color Verde a amarillo
Temperatura de inflamación 190°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09,376
Fieser 13,231
Índice Merck 14,6589
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (25°C). Other solubilities: 1g/3mL alcohol - 1g/2mL methanol, 1g/4mL ether - 1g/2.5mL acetone, 1g/18mL chloroform, slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo