Learn More
Alfa Aesar™ 3-Nitro-4-(1-piperidinil)benzaldehído, 96 %
Marca:  Alfa Aesar™ B22381.06
Detalles adicionales : CAS : 39911-29-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440487
  • 112.00€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
39911-29-0
234.255
BNNMEAFYZHALEC-UHFFFAOYSA-N
2737076
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)C=O)[N+](=O)[O-]
C12H14N2O3
MFCD00831780
3-nitro-4-piperidinobenzaldehyde, 3-nitro-4-piperidin-1-yl benzaldehyde, 3-nitro-4-piperidinobenzenecarbaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidinyl benzaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidino benzaldehyde, 3-nitro-4-piperidylbenzaldehyde, acmc-20amzq, 3-nitro-4-piperidin-1-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidinyl
3-nitro-4-piperidin-1-ilbenzaldehído
Especificaciones
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
50°C to 54°C
39911-29-0
MFCD00831780
BNNMEAFYZHALEC-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-4-piperidin-1-ilbenzaldehído
2737076
96%
Air Sensitive
5g
C12H14N2O3
3-nitro-4-piperidinobenzaldehyde, 3-nitro-4-piperidin-1-yl benzaldehyde, 3-nitro-4-piperidinobenzenecarbaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidinyl benzaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidino benzaldehyde, 3-nitro-4-piperidylbenzaldehyde, acmc-20amzq, 3-nitro-4-piperidin-1-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro-4-1-piperidinyl
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)C=O)[N+](=O)[O-]
234.255
234.26
Videos
SDS Documentos