Learn More
3-Nitro-1,2,4-triazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044505
28.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
24807-55-4
C2H2N4O2
114.064
MFCD00009749
KUEFXPHXHHANKS-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-1,2,4-triazole, 3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro, s-triazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-1,2,4 triazole, 3-nitro-1,2,4 triazole, zlchem 554, 3-nitro-1,4-triazole
90614
5-nitro-1H-1,2,4-triazol
C1=NNC(=N1)[N+](=O)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
24807-55-4
C2H2N4O2
114.064
MFCD00009749
KUEFXPHXHHANKS-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-1,2,4-triazole, 3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro, s-triazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-1,2,4 triazole, 3-nitro-1,2,4 triazole, zlchem 554, 3-nitro-1,4-triazole
90614
5-nitro-1H-1,2,4-triazol
C1=NNC(=N1)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Nitro-1,2,4-triazole
Punto de fusión ∽215°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 607167
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.06
Porcentaje de pureza 96%