Learn More
Alfa Aesar™ 3-n-Propyl-2-thiohydantoin, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63060.03
Detalles adicionales : CAS : 65710-56-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489528
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
65710-56-7
158.219
IHKDRPOYGQYGPI-UHFFFAOYSA-N
4769895
CCCN1C(=O)CNC1=S
C6H10N2OS
MFCD07432487
3-propyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 1-propyl-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-5-one, 2-mercapto-3-propyl-3,5-dihydro-4h-imidazol-4-one, 3-propyl-2-thiohydantoin, 3-propyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-3-propylimidazolidine-4-one
3-propyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Especificaciones
3-n-Propyl-2-thiohydantoin
65710-56-7
MFCD07432487
3-propyl-2-thioxoimidazolidin-4-one, 1-propyl-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-5-one, 2-mercapto-3-propyl-3,5-dihydro-4h-imidazol-4-one, 3-propyl-2-thiohydantoin, 3-propyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-3-propylimidazolidine-4-one
CCCN1C(=O)CNC1=S
158.219
158.22
95%
1g
C6H10N2OS
776219
IHKDRPOYGQYGPI-UHFFFAOYSA-N
3-propyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
4769895
Solid
Videos
SDS Documentos