Learn More
3-n-Octiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052715
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
65016-62-8
C12H20S
196.352
MFCD00085281
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
566852
3-octiltiofeno
CCCCCCCCC1=CSC=C1
65016-62-8
C12H20S
196.352
MFCD00085281
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
566852
3-octiltiofeno
CCCCCCCCC1=CSC=C1
3-Octylthiophene is used as a starting material in the synthesis of the following 2,5-dibromo-3-octylthiophene, poly(3-butylthiophene)-b-poly(3-octylthiophene), a diblock copoly(3-alkylthiophene), regioregular poly(3-octylthiophene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-octiltiofeno se usa como material de partida en la síntesis del siguiente 2,5-dibromo-3-octiltiofeno, poli(3-butiltiofeno)-b-poli(3-octiltiofeno), un copoli(3-alquiltiofeno) dibloque, poli(3-octiltiofeno) regioregular.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-n-Octylthiophene
Color Incolora
Densidad 0.92 g/mL
Punto de ebullición 106°C to 107°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido