Learn More
Ácido 3-N-(metanosulfonamido)fenilborónico, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077468
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
148355-75-3
C7H10BNO4S
215.04
XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
2773535
ácido [3-(metanosulfonamido)fenil]borónico
B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
148355-75-3
C7H10BNO4S
215.04
XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
2773535
ácido [3-(metanosulfonamido)fenil]borónico
B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
Nombre del producto químico o material 3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Punto de fusión 255.0°C to 258.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.