Learn More
Alfa Aesar™ 3-n-Butyl-2,4-pentanedione, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A11236.30
Detalles adicionales : CAS : 1540-36-9 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493564
  • 1004.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1540-36-9
156.225
MBXOOYPCIDHXGH-UHFFFAOYSA-N
73763
CCCCC(C(=O)C)C(=O)C
C9H16O2
MFCD00026235
3-n-butyl-2,4-pentanedione, 3-butyl-2,4-pentanedione, 3-acetyl-2-heptanone, 3-butylacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-butyl, 3-n-butyl-acetylaceton, 2, 3-butyl, 3-butylpentanedione-2,4, 3-butyl-2,4-pentandione, acmc-209da7
3-butylpentane-2,4-dione
Especificaciones
3-n-Butyl-2,4-pentanedione
250g
C9H16O2
507436
MBXOOYPCIDHXGH-UHFFFAOYSA-N
3-butylpentane-2,4-dione
73763
98%
101°C to 104°C (10mmHg)
1540-36-9
MFCD00026235
3-n-butyl-2,4-pentanedione, 3-butyl-2,4-pentanedione, 3-acetyl-2-heptanone, 3-butylacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-butyl, 3-n-butyl-acetylaceton, 2, 3-butyl, 3-butylpentanedione-2,4, 3-butyl-2,4-pentandione, acmc-209da7
CCCCC(C(=O)C)C(=O)C
156.225
156.23