Learn More
3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine, 96%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4812861
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
162696-31-3
C10H20N2O2
200.28
CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
3-boc-aminoethylazetidine, 3-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, 3-2-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-3-azetidinyl ethylcarbamate, 2-azetin-3-yl-1-n-boc ethylamine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate hydrochloride, carbamic acid, n-2-3-azetidinyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
37818431
tert-butil N-[2-(acetidin-3-il)etil]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1
162696-31-3
C10H20N2O2
200.28
CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
3-boc-aminoethylazetidine, 3-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, 3-2-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-3-azetidinyl ethylcarbamate, 2-azetin-3-yl-1-n-boc ethylamine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate hydrochloride, carbamic acid, n-2-3-azetidinyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
37818431
tert-butil N-[2-(acetidin-3-il)etil]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1
Nombre del producto químico o material 3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine
Punto de fusión 84°C to 86°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 96%
Cantidad 250 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(N-Boc)-(2-aminoethyl)azetidine, 96%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.