Learn More
3-Morfolinofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700237
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
27292-49-5
C10H13NO2
179.22
MFCD00051675
BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
141343
OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
27292-49-5
C10H13NO2
179.22
MFCD00051675
BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
141343
OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Nombre del producto químico o material 3-Morpholinophenol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilfenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%