Learn More
Ácido 3-morfolinobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10446974
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
215309-00-5
C11H13NO3
207.229
MFCD06659078
VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
2795549
ácido 3-morfolin-4-ilbenzoico
C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
215309-00-5
C11H13NO3
207.229
MFCD06659078
VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
2795549
ácido 3-morfolin-4-ilbenzoico
C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-Morpholinobenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 97%