Learn More
3-(Morfolin-4-ilmetil)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10421293
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
123207-48-7
C11H16N2O
192.262
IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
1096406
3-(morfolin-4-ilmetil)anilina
C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
123207-48-7
C11H16N2O
192.262
IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
1096406
3-(morfolin-4-ilmetil)anilina
C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
Nombre del producto químico o material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 95%