Learn More
3-Metiltio-1-propilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028502
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
4104-45-4
C4H11NS
105.199
MFCD00041898
KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
77743
CHEBI:16696
3-metilsulfanilpropan-1-amina
CSCCCN
4104-45-4
C4H11NS
105.199
MFCD00041898
KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
77743
CHEBI:16696
3-metilsulfanilpropan-1-amina
CSCCCN
3-Aminopropyl Methyl Sulfideis used in cheese and seafood flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de 3-aminopropilmetilo se utiliza en los sabores de queso y mariscos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methylthio-1-propylamine
Densidad 0.938
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3S(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.494
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.2
Porcentaje de pureza 97%