missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 3-(metilsulfonilamino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Benzeneboronic acid mediates the ortho specific alpha hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The chemical itself can be used as a template for Diels-Alder reaction by forming linkage with a hydroxy diene and a hydroxy dieneophile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bencenoborónico interviene en la hidroxicálilación alfa ortoespecífica de fenoles mediante aldehídos. El químico en sí puede usarse como una plantilla para la reacción de Diels-Alder formando el enlace con un hidroxi dieno y un hidroxi dienófilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Conservar en un lugar fresco.
El ácido bencenoborónico interviene en la hidroxicálilación alfa ortoespecífica de fenoles mediante aldehídos. El químico en sí puede usarse como una plantilla para la reacción de Diels-Alder formando el enlace con un hidroxi dieno y un hidroxi dienófilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Conservar en un lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid |
Punto de fusión | 90°C to 96°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.03 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'