Learn More
Ácido 3-metilsalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758471
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
83-40-9
C8H8O3
152.15
MFCD00002448
WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
6738
CHEBI:20141
ácido 2-hidroxi-3-metilbenzoico
CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
83-40-9
C8H8O3
152.15
MFCD00002448
WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
6738
CHEBI:20141
ácido 2-hidroxi-3-metilbenzoico
CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methylsalicylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 167.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(OH)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 220
Índice Merck 15, 2570
Información de solubilidad Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in chloroform, alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino