missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Metilpiridina-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde |
Densidad | 1.08 |
Temperatura de inflamación | 73°C (163°F) |
Índice de refracción | 1.538 |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'