Learn More
Ácido 3-metilpicolínico, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4089680
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
4021-07-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00191553
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-metilpiridina-2-carboxílico
4021-07-2
C7H7NO2
137.14
MFCD00191553
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-metilpiridina-2-carboxílico
Nombre del producto químico o material 3-Methylpicolinic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118.5°C to 121.5°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methylpicolinic acid, 3-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 3-methyl-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-a-picolinic acid, 3-methyl-alpha-picolinic acid, 3-methylpyridine-2-carboxylicacid, methylpyridincarbonsaure, pubchem14396, pubchem17659
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C(=O)O
PubChem CID 268757
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylpicolinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.