Learn More
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%, Acros Organics™
Marca: Acros Organics 452660050
Detalles adicionales : CAS : 4857-42-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. | 5g |
---|
Identificadores de productos químicos
4857-42-5 | |
127.099 | |
3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519 | |
3-methyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid |
C5H5NO3 | |
HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N | |
853085 | |
CC1=NOC(=C1)C(=O)O |
Especificación
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid | |
5g | |
C5H5NO3 | |
HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N | |
3-methyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid | |
853085 | |
97% |
Authentic | |
4857-42-5 | |
3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519 | |
CC1=NOC(=C1)C(=O)O | |
127.099 | |
127.1 |
Seguridad y manipulación
- 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.