Learn More
3-Metilisoxazol-5-carbaldehído, 95 %, Maybridge
Catalog Number p-3586725
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
70753-36-5
C5H5NO2
111.10
MFCD09751673
GEWPFPUABRRBPS-UHFFFAOYSA-N
10582758
3-metil-1,2-oxazol-5-carbaldehído
CC1=NOC(C=O)=C1
70753-36-5
C5H5NO2
111.10
MFCD09751673
GEWPFPUABRRBPS-UHFFFAOYSA-N
10582758
3-metil-1,2-oxazol-5-carbaldehído
CC1=NOC(C=O)=C1
Nombre del producto químico o material 3-Methylisoxazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-methylisoxazole-5-carbaldehyde, 5-isoxazolecarboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolecarbaldehyde, 3-methyl-5-isoxazolecarboxaldehyde, 5-isoxazolecarboxaldehyde,3-methyl, 3-methyl-5-formyl-isoxazole, 3-methylisoxazol-5-carbaldehyde, 3-methyl-isoxazole-5-carbaldehyde, 3-methylisoxazole-5-carboxaldehyde, 5-isoxazolecarboxaldehyde, 3-methyl-6ci, 7ci, 9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 95%